Learn More
2-Bromothiophene, TRC
Codice prodotto. 30342575
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30342575 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30342575 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68818510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Materiale o nome chimico 2-bromothiophene
CAS 1003-09-4
Formula molecolare C4 H3 Br S
Quantità 10 g
Sinonimo 2-Thienyl Bromide, NSC 4456
InChI Formula InChI=1S/C4H3BrS/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H
SMILES Brc1cccs1
IUPAC Name 2-bromothiophene
Molecular Weight (g/mol) 163.036
Peso formulazione 161.914
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.