Learn More
2-Bromothiophene, TRC
Codice prodotto. 30340882
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30340882 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30340882 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6881851G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-bromothiophene
CAS 1003-09-4
Formula molecolare C4 H3 Br S
Quantità 1 g
Sinonimo 2-Thienyl Bromide, NSC 4456
InChI Formula InChI=1S/C4H3BrS/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H
SMILES Brc1cccs1
IUPAC Name 2-bromothiophene
Molecular Weight (g/mol) 163.036
Peso formulazione 161.914