Learn More
2-Bromothiophenol, 97%
Codice prodotto. 11369899
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11369899 25 g 25g
11359899 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11369899 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25537.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6320-02-1 | C6H5ClS | 144.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6320-02-1
Numero MDL MFCD00004827
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromothiophenol
Densità 1.604
Punti di ebollizione 114°C to 116°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Unpleasant
Formula molecolare C6H5BrS
Indice di rifrazione 1.635
Quantità 25 g
Numero UN UN2922
Beilstein 2039769
Sensibilità Air Sensitive
Sinonimo 2-bromothiophenol, o-bromothiophenol, o-bromobenzenethiol, 2-bromo thiophenol, benzenethiol, 2-bromo, benzenethiol, o-bromo, 2-bromobenzene-1-thiol, 2-bromo-benzenethiol, 2-bromo-thiophenol, 2-bromobenzene thiol
InChI Key YUQUNWNSQDULTI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)S)Br
IUPAC Name 2-bromobenzenethiol
Molecular Weight (g/mol) 189.07
PubChem CID 80598
Peso formulazione 189.08
Percent Purity 97%