Learn More
2-Bromotoluene, 99%
Codice prodotto. 11405073
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11405073 25 g 25g
11415073 100 g 100g
11425073 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11405073 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12315.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 95-46-5 | C7H7Br | 171.04 g/mol
2-Bromotoluene was used in the synthesis of (±)-isocomene. Suzuki coupling of 2-bromotoluene with phenylboronic acid using palladium nanoparticles supported on alumina-based oxides as catalyst has been reported. 2-Bromotoluene is used in manufacturing pharmaceuticals (especially for nonsteroidal antiinflammatory drugs; Meclofenamic acid, Mefenamic acid) and other organic compounds
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Bromotoluene was used in the synthesis of (±)-isocomene. Suzuki coupling of 2-bromotoluene with phenylboronic acid using palladium nanoparticles supported on alumina-based oxides as catalyst has been reported. 2-Bromotoluen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-46-5
Formula molecolare C7H7Br
Molecular Weight (g/mol) 171.04
Numero MDL MFCD00000068
InChI Key QSSXJPIWXQTSIX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromotoluene, o-bromotoluene, 2-methylbromobenzene, o-tolyl bromide, benzene, 1-bromo-2-methyl, toluene, o-bromo, 2-bromo-1-methylbenzene, 2-tolyl bromide, 1-methyl-2-bromobenzene, o-methylphenyl bromide
PubChem CID 7236
IUPAC Name 1-bromo-2-methylbenzene
SMILES CC1=CC=CC=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromotoluene
Punto di fusione -27°C
Densità 1.42
Punti di ebollizione 179°C to 181°C
Punto d'infiammabilità 78°C (172°F)
Indice di rifrazione 1.556
Quantità 25 g
Beilstein 1904176
Indice di Merck 14,1439
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol,ether,acetone,and ethanol. Insoluble in water.
Peso formulazione 171.04
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromotoluene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Bromotoluene