Learn More
2-Butanol, anhydrous, 99%
Descrizione
2-Butanol is widely used as a solvent for domestic cleaning agents and paint removers. It is also utilized in perfumes and artificial flavors. It plays an important role in the extraction of fish meal to produce fish protein concentrate. It is involved in the production of fruit essences. It plays an essential role in the esterification of acetic acid. It is useful for the derivatization of chlorinated hydroxyfuranones. It is also used as a precursor for methyl ethyl ketone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Butanol |
| Punto di fusione | °C to 115°C |
| Nota nome | H2O <0.01% |
| Colore | Colorless |
| Aspetto | Colorless liquid |
| Densità | 0.808 g/cm3 at 20°C |
| Quantità | 1 L |
| Punto d'infiammabilità | 26°C (79°F) |
| Punto di combustione | 390°C (734°F) |
| Odore | Alcohol-like |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 2-Butanol
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Butanol