Learn More
2-Butanol, Solstice
Codice prodotto. 15612510
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
30 kg
Imballaggio:
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
30kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15612510 30 kg Stainless Steel Can 30kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15612510 Fornitore Fluka N. del fornitore 2412630KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    589.00€
    494.02€ / 30kg
    Risparmia 94.98€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Butanol
CAS 78-92-2
CAS max % 100.0000%
Densità 0.81 g/cm3
Quantità 30 kg
Punto d'infiammabilità 24°C
Imballaggio Stainless Steel Can
Formula molecolare C4H10O
Numero MDL MFCD00004569
Numero UN UN1120
Beilstein 773649
Sinonimo 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
Punti di ebollizione 99°C
InChI Key BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCC(C)O
IUPAC Name butan-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 74.12
PubChem CID 6568
ChEBI CHEBI:35687
Peso formulazione 74.12
Percent Purity >99%
Grado Performance