Learn More
2-Butanol, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Codice prodotto. 15667700 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
pezzi 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15667700 6 x 1 L Bottiglia in vetro pezzi 6
15637700 1 L Bottiglia in vetro 1L
15647700 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15667700 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore B859196X1L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-92-2
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.12
Numero MDL MFCD00004569
InChI Key BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
PubChem CID 6568
ChEBI CHEBI:35687
IUPAC Name butan-2-ol
SMILES CCC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Butanol
pH neutral
Punto di fusione -115°C
Colore Colorless
Densità 0.808g/mL at 25°C
Quantità 6 x 1 L
Limite di esplosione 0.098
Punto d'infiammabilità 27°C (80.6°F)
Punto di combustione 761°F
Odore Characteristic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Formula lineare CH3CH2CH(OH)CH3
Pressione del vapore 12.5mmHg (20°C)
Numero UN UN1120
Beilstein 773649
Punti di ebollizione 98°C
Peso formulazione 74.12g/mol
Percent Purity ≥99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Butanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.