Learn More
2-Butanol, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Catalog Number p-7120055
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Glass Bottle
78-92-2
C4H10O
74.12
MFCD00004569
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
6568
CHEBI:35687
butan-2-ol
CCC(C)O
78-92-2
C4H10O
74.12
MFCD00004569
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
6568
CHEBI:35687
butan-2-ol
CCC(C)O
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Butanol
pH neutral
Punto di fusione -115°C
Colore Colorless
Formula lineare CH3CH2CH(OH)CH3
Numero UN UN1120
Beilstein 773649
Peso formulazione 74.12g/mol
Percent Purity ≥99%
Densità 0.808g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 98°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 0.098
Punto d'infiammabilità 27°C (80.6°F)
Punto di combustione 761°F
Odore Characteristic
Imballaggio Glass Bottle
Forma fisica Liquid
Pressione del vapore 12.5mmHg (20°C)
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Butanol
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.