Learn More
2-Butanone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Butanone |
| CAS | 78-93-3 |
| Nomi componenti o analita | 2-Butanone |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C4 H8 O |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Butanon, Ethylmethylketon, Methylethylketon, MEK |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(=O)C |
| Vedi altri risultati |