Learn More
Solstice 2-Butanone
Codice prodotto. 15935470
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
45 L
Dimensione della confezione:
45L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15935470 45 L 45L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15935470 Fornitore Solstice N. del fornitore 3340745L
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
2-Butanone, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC).
  • ACS general use solvents.
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis.
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC.
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination.
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications.
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Butanone
pH No data available
Punto di fusione -87°C
CAS 78-93-3
Colore Colorless
Densità 0.805 g/cm3 (20°C)
Quantità 45 L
Punto d'infiammabilità 11.5 %(V)
Imballaggio Returnable Stainless Steel Drum
Forma fisica Liquido
Linea di prodotti Puriss. p.a.
Formula molecolare C4H8O
Formula lineare C2H5COCH3
Pressione del vapore 101 hPa (20°C)
Numero MDL MFCD00011648
Viscosità 0.423 mPa.s (15°C)
Numero UN UN1193
Beilstein 741880
Sinonimo Ethyl methyl ketone, MEK, Methyl ethyl ketone
Punti di ebollizione 79°C to 81°C
InChI Key ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(C)=O
IUPAC Name butan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Percent Purity ≥99.50%
Grado ACS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Butanone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.