Learn More
2-Butanone, ≥99.0%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15688450
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
Imballaggio:
Aluminum Bottle
Dimensione della confezione:
1L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15688450 4 L Aluminum Bottle 4L
15666700 1 L Aluminum Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15688450 Fornitore Honeywell-Riedel-de Haen N. del fornitore 6769264L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥99.0%
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Punto di fusione -87°C
Colore Colorless
Densità 0.805g/cm3
Quantità 4 L
Odore Solvent-like
Imballaggio Aluminum Bottle
Punti di ebollizione 79°C to 81°C
Informazioni di solubilità 290g/L (at 20°C)
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.