Learn More
2-Butanone, 99.5%, Extra Dry, AcroSeal™
Product Code. 10257563 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
Flacone in vetro AcroSeal™
Unit Size:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10257563 1 L Flacone in vetro AcroSeal™ 1L
10402895 100 mL Flacone in vetro AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10257563 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 396950010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.00€
    309.00€ / 1L
    Risparmia 67.00€
    17% Sconto
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Add to basket
CAS: 78-93-3 | C4H8O | 72.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 78-93-3
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Numero MDL MFCD00011648
InChI Key ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
IUPAC Name butan-2-one
SMILES CCC(C)=O
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Butanone
Punto di fusione -87.0°C
Nota nome Extra Dry
CAS min. % 99.4
Colore Colorless
CAS max % 100.0
Densità 0.8060g/mL
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità −7°C
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3780 to 1.3800
Residuo dopo l'evaporazione 0.001% max.
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Gravità specifica 0.806
Formula lineare C2H5COCH3
Viscosità 0.42 mPa.s (15°C)
Acqua 0.005% Max. (Coulometric)
Indice di Merck 15, 6143
Punti di ebollizione 80.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 290g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, alcohol and ether, miscible with oils
Peso formulazione 72.11
Percent Purity 99.5%
Grado Ultrasecco
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Butanone
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.