Learn More
2-Butanone, 99+%, for electronic use (MOS), residue free
Codice prodotto. 10687934 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10687934 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10113341 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10687934 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 327910025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    97.20€ / 2.5L
    Risparmia 9.80€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 78-93-3 | C4H8O | 72.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-93-3
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Numero MDL MFCD00011648
InChI Key ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
IUPAC Name butan-2-one
SMILES CCC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Butanone
Punto di fusione -87.0°C
Nota nome Residue Free
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Densità 0.8060g/mL
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità −7°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3780 to 1.3800
Residuo dopo l'evaporazione 0.0005% max.
Intervallo percentuale saggio 99+%
Gravità specifica 0.806
Formula lineare C2H5COCH3
Viscosità 0.42 mPa.s (15°C)
Acqua 0.2% max. (Coulometric)
Beilstein 01, IV, 3243
Fieser 01,678
Indice di Merck 15, 6143
Punti di ebollizione 80.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 290g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, alcohol and ether, miscible with oils
Peso formulazione 72.11
Percent Purity ≥99%
Grado Electronic