Learn More
2-Butanone, ACS, 99+%
Product Code. 11373498
Change view
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Unit Size:
1L
4L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
11373498 1 L 1L
11420221 500 mL 500mL
11393498 4 x 1 L 4L
11383498 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11373498 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 039119.K2
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Maximum level of impurities: Color (APHA) 15, Residue after evaporation 0.0025%, Titratable acid 0.0005meq/g, H2O 0.20% | CAS: 78-93-3 | C4H8O | 72.11 g/mol
2-Butanone is used as a solvent and for extractions in the pharmaceutical industry. 2-butanone acts as oxidant for the iridium-catalyzed oxidations of primary alcohols. It is useful for the catalytic transfer hydrogenation on MgO.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 78-93-3
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Numero MDL MFCD00011648
InChI Key ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
IUPAC Name butan-2-one
SMILES CCC(C)=O
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Butanone
Punto di fusione °C to 87°C
Colore Colorless
Densità 0.805
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità -3°C (26°F)
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.379
Intervallo percentuale saggio 99+%
Beilstein 741880
Punti di ebollizione 80°C
Informazioni di solubilità Miscible in cold water,diethyl ether and acetone.
Peso formulazione 72.11
Grado ACS
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Butanone
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl ethyl ketone