Learn More
2-Butanone, ACS Reagent, ≥99%, Solstice
Codice prodotto. 15625070
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2 L
2.5 L
20 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
20L
2L
500mL
pezzi 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15625070 6 x 1 L Bottiglia in vetro pezzi 6
15615070 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
15675060 1 L Bottiglia in vetro 1L
15605070 2 L Bottiglia in vetro 2L
15685060 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
15695060 20 L Stainless Steel Can 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15625070 Fornitore Honeywell-Riedel-de Haen N. del fornitore 3604736X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    448.00€
    338.18€ / pezzi 6
    Risparmia 109.82€
    24% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥99.0%
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Punto di fusione -87°C
Densità 0.805g/mL at 25°C
Quantità 6 x 1 L
Punto d'infiammabilità −3°C (26.6°F)
Spettro a infrarossi Conforms to structure
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione n20/D 1.379
Punti di ebollizione 80°C
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.