Learn More
2-Butanone, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.7%, Solstice
Codice prodotto. 15694580
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
pezzi 4
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15694580 6 x 1 L Bottiglia in vetro pezzi 6
15654580 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
15664580 1 L Bottiglia in vetro 1L
15674580 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
15684580 4 x 2.5 L Bottiglia in vetro pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15694580 Fornitore Chromasolv N. del fornitore 348616X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    660.00€
    553.60€ / pezzi 6
    Risparmia 106.40€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
CHROMASOLV™, for HPLC,≥99.7%
  • Per HPLC e sintesi organica
  • Solventi multiuso a elevata purezza
  • Elevata coerenza da lotto a lotto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-93-3
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Numero MDL MFCD00011648
InChI Key ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
IUPAC Name butan-2-one
SMILES CCC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Butanone
Punto di fusione -87°C (literature)
Nota nome CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.7%
CAS max % 100.0000%
Densità 0.805 g/mL at 25 °C(lit.)
Quantità 6 x 1 L
Punto d'infiammabilità −4°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5COCH3
Numero UN UN1193
Beilstein 741880
Sinonimo 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone
Punti di ebollizione 79°C to 81°C
Peso formulazione 72.11
Percent Purity >99.7%
Grado HPLC