Learn More
2-Butanone, Solstice
Codice prodotto. 15633950
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
30 kg
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
30kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15633950 2.5 L 2.50L
15623950 1 L 1L
15653950 30 kg 30kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15633950 Fornitore Fluka N. del fornitore 334072.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00€
    64.15€ / 2.5L
    Risparmia 71.85€
    52% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 78-93-3
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Numero MDL MFCD00011648
InChI Key ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
IUPAC Name butan-2-one
SMILES CCC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Butanone
Densità 0.805g/mL at 25°C
Quantità 2.5 L
Limite di esplosione 0.101
Punto d'infiammabilità −3°C (26.6°F)
Punto di combustione 960°F
Formula lineare C2H5COCH3
Pressione del vapore 71 mmHg (20°C)
Numero UN UN1193
Beilstein 741880
Peso formulazione 72.11g/mol
Percent Purity ≥99.5% (GC)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Butanone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.