Learn More
2-Butanone, Puriss., ≥99% (GC), Honeywell
Codice prodotto. 15692580 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15692580 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15692580 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 242302.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss.,≥99% (GC)
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punto di fusione -87°C (literature)
Densità 0.805 g/mL at 25 °C(lit.)
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità −4°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Punti di ebollizione 79°C to 81°C