Learn More
2-Butanone, puriss. p.a. ACS Reagent, ≥99.5% (GC), Solstice
Product Code. 15640760
Change view
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Unit Size:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
15640760 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
15630760 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15640760 Supplier Honeywell-Riedel-de Haen Supplier No. 043802.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Puriss. p.a., ACS reagent,≥99.5% (GC)
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Punto di fusione -87°C
Aspetto Colorless
Densità 0.805g/mL at 25°C
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità −3°C (26.6°F)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione n20/D 1.379(lit.)
Punti di ebollizione 79°C to 81°C