Learn More
2-Butanone, ReagentPlus™, ≥99%, Honeywell™
Codice prodotto. 15691000 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
4 x 2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
500mL
pezzi 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15691000 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
15621010 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
15681000 1 L Bottiglia in vetro 1L
15611010 4 x 2.5 L Bottiglia in vetro pezzi 4
15601010 25 L Stainless Steel Can 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15691000 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 1102642.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto di fusione -87°C
Aspetto Colorless
Densità 0.805g/mL at 25°C
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità −3°C (26.6°F)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione n20/D 1.379(lit.)
Punti di ebollizione 79°C to 81°C
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.