Learn More
2-Butanoylsulfanylethyl(trimethyl)azanium Chloride, TRC
Codice prodotto. 30240990
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30240990 1 g 1g
30240572 500 mg 500mg
30240674 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30240990 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB8723701G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22026-63-7
Formula molecolare C9H20ClNOS
Molecular Weight (g/mol) 225.78
Sinonimo S-Butyrylthiocholine Chloride
IUPAC Name 2-butanoylsulfanylethyl(trimethyl)azanium;chloride
SMILES [Cl-].CCCC(=O)SCC[N+](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Butanoylsulfanylethyl(trimethyl)azanium Chloride
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C9H20NOS.ClH/c1-5-6-9(11)12-8-7-10(2,3)4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Peso formulazione 225.0954