Learn More
2-Butoxyacetic acid, 98%
Codice prodotto. 10359480 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10359480 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10359480 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 257760010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2516-93-0 | C6H12O3 | 132.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Butoxyacetic acid
Nota nome 99+%
CAS 2516-93-0
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0100g/mL
Punti di ebollizione 108.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H12O3
Indice di rifrazione 1.4250 to 1.4270
Numero MDL MFCD00067044
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.01
Sinonimo butoxyacetic acid, n-butoxyacetic acid, acetic acid, butoxy, ccris 7195, acetic acid, 2-butoxy, 2-n-butoxy acetic acid, butoxyaceticacid, 3-oxaheptanoic acid, acmc-1cb1h, ajqoasgwdcbkcj-uhfffaoysa
InChI Key AJQOASGWDCBKCJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCOCC(=O)O
IUPAC Name 2-butoxyacetic acid
Molecular Weight (g/mol) 132.15
PubChem CID 41958
Peso formulazione 132.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Butoxyacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.