Learn More
2-Butoxyethanol, BAKER™, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15528774 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15528774 500 mL Narrow Mouth Amber Glass Bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15528774 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore D64807
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
A grade of chemicals for laboratory use
Identificatori chimici
CAS 111-76-2
Formula molecolare C6H14O2
Molecular Weight (g/mol) 118.18
Numero MDL MFCD00002884
InChI Key POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo butoxyethanol, butyl glycol, butyl cellosolve, ethylene glycol monobutyl ether, n-butoxyethanol, ethanol, 2-butoxy, ethylene glycol butyl ether, butyl oxitol, glycol butyl ether, glycol ether eb
PubChem CID 8133
ChEBI CHEBI:63921
SMILES CCCCOCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Butoxyethanol
Punto d'infiammabilità 62.00°C
Imballaggio Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Quantità 500 mL
Gravità specifica 1L = 0.90kg
IUPAC Name 2-butoxyethanol
Peso formulazione 118.18