Learn More
2-Butyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-Butyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Quantità | 50 g |
| Peso formulazione | 152.2 |
| Percent Purity | 97% |