Learn More
2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carboxaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30345334
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30345334 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30345334 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB69063050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde
CAS 83857-96-9
Formula molecolare C8 H11 Cl N2 O
Quantità 50 mg
Sinonimo 2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde, Losartan Potassium Imp. D (EP)
InChI Formula InChI=1S/C8H11ClN2O/c1-2-3-4-7-10-6(5-12)8(9)11-7/h5H,2-4H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CCCCc1nc(Cl)c(C=O)[nH]1
IUPAC Name 2-butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 186.64
Peso formulazione 186.056