Learn More
2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carboxaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30342564
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30342564 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30342564 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6906305G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde
CAS 83857-96-9
Formula molecolare C8 H11 Cl N2 O
Quantità 5 g
Sinonimo 2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde, Losartan Potassium Imp. D (EP)
InChI Formula InChI=1S/C8H11ClN2O/c1-2-3-4-7-10-6(5-12)8(9)11-7/h5H,2-4H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CCCCc1nc(Cl)c(C=O)[nH]1
IUPAC Name 2-butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 186.64
Peso formulazione 186.056