Learn More
2-Butyne-1,4-diol-(1,1,4,4)-d4, Diacetate, TRC
Codice prodotto. 30346275
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30346275 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30346275 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB755027100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Butyne-1,4-diol-(1,1,4,4)-d4, Diacetate
CAS 1020719-23-6
Formula molecolare C8H6D4O4
Quantità 100 mg
Sinonimo 1,4-Diacetoxy-2-butyne-d4, NSC 76565-d4
InChI Formula InChI=1S/C8H10O4/c1-7(9)11-5-3-4-6-12-8(2)10/h5-6H2,1-2H3/i5D2,6D2
SMILES CC(OC([2H])([2H])C#CC([2H])([2H])OC(C)=O)=O
IUPAC Name but-2-yne-1,4-diyl-d4 diacetate
Molecular Weight (g/mol) 174.19
Peso formulazione 174.08