Learn More
2-Butyne-1,4-diol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735894
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
110-65-6
C4H6O2
86.09
MFCD00002915
DLDJFQGPPSQZKI-UHFFFAOYSA-N
2-butyne-1,4-diol, butynediol, 1,4-dihydroxy-2-butyne, 1,4-butynediol, bis hydroxymethyl acetylene, 2-butynediol, 2-butin-1,4-diol, agrisynth b3d, unii-axh202fpqm, 1,4-butynediol van
8066
CHEBI:16413
but-2-yne-1,4-diol
C(C#CCO)O
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
110-65-6
C4H6O2
86.09
MFCD00002915
DLDJFQGPPSQZKI-UHFFFAOYSA-N
2-butyne-1,4-diol, butynediol, 1,4-dihydroxy-2-butyne, 1,4-butynediol, bis hydroxymethyl acetylene, 2-butynediol, 2-butin-1,4-diol, agrisynth b3d, unii-axh202fpqm, 1,4-butynediol van
8066
CHEBI:16413
but-2-yne-1,4-diol
C(C#CCO)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Butyne-1, 4-diol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 54.0°C to 58.0°C
Colore Yellow
Densità 1.2000g/mL
Punti di ebollizione 238.0°C
Punto d'infiammabilità 152°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare HOCH2C≡CCH2OH
Indice di rifrazione 1.4804
Quantità 250 g
Beilstein 01, I, 261
Gravità specifica 1.2
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2960g/L (20°C). Other solubilities: soluble in aqueous acids,soluble in alcohol and acetone,insoluble in ether and benzene,soluble in polar solvents
Peso formulazione 86.09
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Platelets or Flakes
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Butyne-1,4-diol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.