Learn More
2-Butyne-1,4-diol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Butyne-1,4-diol |
| CAS | 110-65-6 |
| Formula molecolare | C4H6O2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 1,4-Butynediol, 1,4-Dihydroxy-2-butyne, 2-Butynediol, Bis(hydroxymethyl)acetylene, Butynediol, NSC 834 |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H6O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,3-4H2 |
| SMILES | OCC#CCO |
| IUPAC Name | but-2-yne-1,4-diol |
| Molecular Weight (g/mol) | 86.09 |
| Peso formulazione | 86.0368 |