Learn More
2-Butyne, 98%
Codice prodotto. 11404914
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11404914 5 g 5g
11414914 25 g 25g
11424914 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11404914 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13823.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 503-17-3 | C4H6 | 54.092 g/mol
2-Butyne is used to synthesize alkylated hydroquinones in the total synthesis of Vitamin E. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Butyne is used to synthesize alkylated hydroquinones in the total synthesis of Vitamin E. It is also used as pharmaceutical intermediates.
Solubility
Not miscible in water.
Notes
Avoid extremes of temperature and direct sunlight. Heat-sensitive. Avoid contact with oxidizing materials. Incompatible with Halogens. Chlorinated solvents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 503-17-3
Formula molecolare C4H6
Molecular Weight (g/mol) 54.092
Numero MDL MFCD00009275
InChI Key XNMQEEKYCVKGBD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-butyne, dimethylacetylene, crotonylene, unii-lke6d3018e, ch3cequivcch3, 1,2-dimethylvinylene, 1-methyl-1-propynyl, 2-butyn, acmc-209kl9
PubChem CID 10419
IUPAC Name but-2-yne
SMILES CC#CC
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Butyne
Punto di fusione -32°C
Densità 0.69
Punti di ebollizione 24°C to 27°C
Punto d'infiammabilità −49°C (−56°F)
Odore Recognizable
Indice di rifrazione 1.392
Quantità 5 g
Numero UN UN3295
Beilstein 1361340
Informazioni di solubilità Not miscible in water.
Peso formulazione 54.09
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Butyne
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Butyne