Learn More
2-Butynol-d2, TRC
Codice prodotto. 30338728
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30338728 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30338728 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB750092100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Butynol-d2
CAS 1035094-05-3
Formula molecolare C4H4D2O
Quantità 100 mg
Sinonimo 2-Butynyl Alcohol-d2, 2-Butyl-1-ol-d2, 1-Hydroxybut-2-yne-d2, NSC 222371-d2
InChI Formula InChI=1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h5H,4H2,1H3/i4D2
SMILES [2H]C([2H])(O)C#CC
IUPAC Name 1,1-dideuteriobut-2-yn-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 72.1
Peso formulazione 72.0544