Learn More
2-Carbamoyl-N-methylpyridinium Methanesulfonate, Mikromol™
Codice prodotto. 17962566
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17962566 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17962566 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0689.020025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Carbamoyl-N-methylpyridinium Methanesulfonate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Carbamoyl-N-methylpyridinium Methanesulfonate
CAS 87141-87-5
Nomi componenti o analita 2-Carbamoyl-N-methylpyridinium Methanesulfonate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H9 N2 O . C H3 O3 S
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 2-Carbamoyl-N-methylpyridinium Methanesulfonate
InChI Formula InChI=1S/C7H8N2O.CH4O3S/c1-9-5-3-2-4-6(9)7(8)10;1-5(2,3)4/h2-5H,1H3,(H-,8,10);1H3,(H,2,3,4)
SMILES C[n+]1ccccc1C(=O)N.CS(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name methanesulfonate;1-methylpyridin-1-ium-2-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 232.26
Quantità 25 mg
Peso formulazione 232.0518 g/mol