Learn More
2-Carbomethoxy-3-thiophenesulfonyl chloride, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10122814 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10122814 1 g Bottiglia in vetro 1g
10376584 5 g Bottiglia in vetro 5g
10726115 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10122814 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 398610010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Identificatori chimici
CAS 59337-92-7
Formula molecolare C6H5ClO4S2
Molecular Weight (g/mol) 240.67
Numero MDL MFCD00068160
InChI Key PJVJBDAUWILEOG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 3-chlorosulfonyl thiophene-2-carboxylate, 2-carbomethoxy-3-thiophenesulfonyl chloride, methylchlorosulfonylthiophenecarboxylate, methyl 3-chlorosulfonyl-2-thiophenecarboxylate, 3-chlorosulfonyl-2-thiophene carboxylic acid methyl ester, methyl-3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate, 2-methoxycarbonyl thiophene-3-sulfonyl chloride, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-chlorosulfonyl-, methyl ester, 2-methoxycarbonyl-3-thiophenesulfonyl chloride, 2-methoxycarbonyl thiophene-3-sulphonyl chloride
PubChem CID 2736733
IUPAC Name methyl 3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(C=CS1)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Carbomethoxy-3-thiophenesulfonyl chloride
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 62.0°C to 66.0°C
Colore White to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 240.69
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Carbomethoxy-3-thiophenesulfonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.