Learn More
2-Carboxybenzeneboronic acid, 95%
Codice prodotto. 11342977
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11342977 250 mg 250mg
11322977 1 g 1g
11332977 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11342977 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16301.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 149105-19-1 | C7H7BO4 | 165.939 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 149105-19-1
Formula molecolare C7H7BO4
Molecular Weight (g/mol) 165.939
Numero MDL MFCD01318118
InChI Key KWNPRVWFJOSGMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-carboxyphenylboronic acid, 2-dihydroxyboranyl benzoic acid, 2-carboxybenzeneboronic acid, 2-dihydroxyboronyl benzoic acid, 2-dihydroxyboryl benzoic acid, carboxyphenylboronic acid, benzoic acid, 2-borono, o-carboxyphenylboronic acid, 2-carboxyphenylboronicacid, borobenzoesaure
PubChem CID 2733985
IUPAC Name 2-boronobenzoic acid
SMILES B(C1=CC=CC=C1C(=O)O)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Carboxybenzeneboronic acid
Punto di fusione ∼220°C
Quantità 250 mg
Beilstein 2835407
Peso formulazione 165.94
Percent Purity 95%