Learn More
2-Carboxybenzoyl Amlodipine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-([2-([(4RS)-4-(2-Chlorophenyl)-3-(ethoxycarbonyl)-5-(methoxycarbonyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridin-2-yl]methoxy)ethyl]carbamoyl)benzoic Acid |
| CAS | 318465-73-5 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C28 H29 Cl N2 O8 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 2-[[2-[[(4RS)-4-(2-Chlorophenyl)-3-(ethoxycarbonyl)-5-(methoxycarbonyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridin-2-yl]methoxy]ethyl]carbamoyl]benzoic Acid, Amlodipine Besilate Imp. H (EP) |
| InChI Formula | InChI=1S/C28H29ClN2O8/c1-4-39-28(36)24-21(15-38-14-13-30-25(32)17-9-5-6-10-18(17)26(33)34)31-16(2)22(27(35)37-3)23(24)19-11-7-8-12-20(19)29/h5-12,23,31H,4,13-15H2,1-3H3,(H,30,32)(H,33,34) |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(COCCNC(=O)c2ccccc2C(=O)O)NC(=C(C1c3ccccc3Cl)C(=O)OC)C |
| IUPAC Name | 2-[2-[[4-(2-chlorophenyl)-3-ethoxycarbonyl-5-methoxycarbonyl-6-methyl-1,4-dihydropyridin-2-yl]methoxy]ethylcarbamoyl]benzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 556.99 |
| Vedi altri risultati |