Learn More
2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether, 97%
Codice prodotto. 11339365
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11339365 5 g 5g
11349365 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo:Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato I del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11339365 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16725.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo:Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato I del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 13838-16-9 | C3H2ClF5O | 184.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13838-16-9
Formula molecolare C3H2ClF5O
Molecular Weight (g/mol) 184.49
Numero MDL MFCD00069095
InChI Key JPGQOUSTVILISH-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo enflurane, methylflurether, efrane, ethrane, 2-chloro-1-difluoromethoxy-1,1,2-trifluoroethane, alyrane, anesthetic 347, 2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether, compound 347, anesthetic compound no. 347
PubChem CID 3226
ChEBI CHEBI:4792
IUPAC Name 2-chloro-1-(difluoromethoxy)-1,1,2-trifluoroethane
SMILES FC(F)OC(F)(F)C(F)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether
Densità 1.517
Punti di ebollizione 56°C to 57°C
Punto d'infiammabilità None
Formula lineare CHF2OCF2CHClF
Indice di rifrazione 1.303
Quantità 5 g
Beilstein 1737129
Indice di Merck 14,3581
Peso formulazione 184.49
Percent Purity 97%