Learn More
2-chloro-1-[1-(4-chlorophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl]-1-ethanone, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10492623
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10492623 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10492623 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07026DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2-chloro-1-[1-(4-chlorophenyl)-2, 5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl]-1-ethanone
CAS 571159-05-2
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C14H13Cl2NO
Numero MDL MFCD03986069
Quantità 1 g
Sinonimo 2-chloro-1-1-4-chlorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl-1-ethanone, 2-chloro-1-1-4-chlorophenyl-2,5-dimethylpyrrol-3-yl ethanone, 2-chloro-1-1-4-chlorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl ethanone, 2-chloro-1-1-4-chlorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, ethanone,2-chloro-1-1-4-chlorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl, 2-chloro-1-1-4-chlorophenyl-2,5-dimethylpyrrol-3-yl ethan-1-one
InChI Key OYEPFHWXRWTABW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(C(=O)CCl)=C(C)N1C1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC Name 2-chloro-1-[1-(4-chlorophenyl)-2,5-dimethylpyrrol-3-yl]ethanone
Molecular Weight (g/mol) 282.16
PubChem CID 2060458
Peso formulazione 282.17
Percent Purity 97%