Learn More
2-Chloro-1-[2-(1-methylethyl)pyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl]-1-propanone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Chloro-1-[2-(1-methylethyl)pyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl]-1-propanone |
| CAS | 960355-08-2 |
| Formula molecolare | C13H15ClN2O |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H15ClN2O/c1-8(2)12-11(13(17)9(3)14)10-6-4-5-7-16(10)15-12/h4-9H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)c1nn2ccccc2c1C(=O)C(C)Cl |
| IUPAC Name | 2-chloro-1-(2-propan-2-ylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)propan-1-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 250.72 |
| Peso formulazione | 250.0873 |