Learn More
2-chloro-1-[2,5-dimethyl-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrrol-3-yl]-1-ethanone, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10219702
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10219702 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10219702 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07025DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-1-[2, 5-dimethyl-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrrol-3-yl]-1-ethanone
CAS 300557-74-8
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C15H16ClNO
Numero MDL MFCD01184046
Quantità 1 g
Sinonimo 2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-4-methylphenyl-1h-pyrrol-3-yl-1-ethanone, 2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-4-methylphenyl pyrrol-3-yl ethanone, 2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-4-methylphenyl-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, 2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-p-tolyl-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, ethanone,2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-4-methylphenyl-1h-pyrrol-3-yl, 1-2,5-dimethyl-1-4-methylphenyl pyrrol-3-yl-2-chloroethan-1-one, 2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-p-tolyl-1h-pyrrol-3-yl ethanone, 2-chloro-1-2,5-dimethyl-1-4-methylphenyl-1h-pyrrol-3-yl ethanone
InChI Key BAEXXXPZKCRCQD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N2C(=CC(=C2C)C(=O)CCl)C
IUPAC Name 2-chloro-1-[2,5-dimethyl-1-(4-methylphenyl)pyrrol-3-yl]ethanone
Molecular Weight (g/mol) 261.749
PubChem CID 2794753
Peso formulazione 261.75
Percent Purity 97%