Learn More
2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxide, 95%
Codice prodotto. 10286011 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10286011 5 g Bottiglia in vetro 5g
10245531 25 g Bottiglia in vetro 25g
10217353 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10286011 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 332060050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6609-64-9 | C2H4ClO3P | 142.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6609-64-9
Formula molecolare C2H4ClO3P
Molecular Weight (g/mol) 142.48
Numero MDL MFCD00043138
InChI Key SBMUNILHNJLMBF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane, ethylene chlorophosphate, 2-chloro-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxide, 2-chloro-1,3,2-dioxaphospholane 2-oxide, ethylene glycol chlorophosphate, soqdebhb^bsvusup@, 2-chloro-1,3,2??-dioxaphospholan-2-one, 2-chlor-1,3,2-dioxaphospholan-2-oxid, acmc-1b2u0, ethylene cycl-chlorophosphate
PubChem CID 81087
IUPAC Name 2-chloro-1,3,2$l^{5}-dioxaphospholane 2-oxide
SMILES C1COP(=O)(O1)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-1, 3, 2-dioxaphospholane-2-oxide
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 11.0°C to 14.0°C
Colore White
Densità 1.5500g/mL
Punti di ebollizione 98.0°C to 99.0°C (2.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (ex Cl) (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4490 to 1.4540
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.55
Peso formulazione 142.48
Percent Purity 95%
Forma fisica Solid Film