Learn More
2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxide (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 30367571
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30367571 1 g -
30357576 10 g -
30362298 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30367571 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3657581G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6609-64-9
Formula molecolare C2H4ClO3P
Molecular Weight (g/mol) 142.48
Sinonimo Ethylene Phosphorochloridate, Phosphorochloridic Acid, Cyclic Ethylene Ester, 2-Chloro-2-oxido-1,3,2-dioxaphospholane, 2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane, Cyclic Ethylene Phosphorochloridate, Ethylene Chlorophosphate
IUPAC Name 2-chloro-1,3,2λ^{5}-dioxaphospholane 2-oxide
SMILES ClP1(=O)OCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxide
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C2H4ClO3P/c3-7(4)5-1-2-6-7/h1-2H2
Peso formulazione 141.9587