Learn More
2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxide, TRC
Codice prodotto. 30361849
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30361849 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30361849 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC36575525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxide
CAS 6609-64-9
Formula molecolare C2H4ClO3P
Quantità 25 g
Sinonimo Ethylene Phosphorochloridate, Phosphorochloridic Acid, Cyclic Ethylene Ester, 2-Chloro-2-oxido-1,3,2-dioxaphospholane, 2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane, Cyclic Ethylene Phosphorochloridate, Ethylene Chlorophosphate
InChI Formula InChI=1S/C2H4ClO3P/c3-7(4)5-1-2-6-7/h1-2H2
SMILES ClP1(=O)OCCO1
IUPAC Name 2-chloro-1,3,2λ^{5}-dioxaphospholane 2-oxide
Molecular Weight (g/mol) 142.48
Peso formulazione 141.9587