Learn More
2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone, Mikromol™
Codice prodotto. 30050547
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050547 25 mg 25mg
17913766 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30050547 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0785.080025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone
CAS 99-40-1
Nomi componenti o analita 2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H7 Cl O3
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Noradrenaline Tartrate Imp. E (EP), Noradrenaline Imp. E (EP), alpha-Chloro-3,4-dihydroxyacetophenone, 1-Chloroacetyl-3,4-dihydroxybenzene, 2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-ethanone, 2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone, 2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone, 3,4-Dihydroxy-alpha-chloroacetophenone, 3,4-Dihydroxyphenacyl chloride, 4-(Chloroacetyl)catechol, NSC 13905, NSC 17869, alpha-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone, Noradrenaline Tartrate Impurity E, Noradrenaline Impurity E
InChI Formula InChI=1S/C8H7ClO3/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,10-11H,4H2
SMILES Oc1ccc(cc1O)C(=O)CCl
IUPAC Name 2-chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 186.59
Quantità 25 mg
Peso formulazione 186.0084 g/mol