Learn More
2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone, TRC
Codice prodotto. 17943155
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17943155 100 g 100g
17981145 1 g 1g
17983055 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17943155 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC365325100G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-40-1
Formula molecolare C8 H7 Cl O3
Molecular Weight (g/mol) 186.59
Sinonimo α-Chloro-3,4-dihydroxyacetophenone, 1-Chloroacetyl-3,4-dihydroxybenzene, 2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-ethanone, 2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone, 2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone, 3,4-Dihydroxy-α-chloroacetophenone, 3,4-Dihydroxyphenacyl chloride, 4-(Chloroacetyl)catechol, NSC 13905, NSC 17869, α-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone, Noradrenaline Imp. E (EP)
IUPAC Name 2-chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone
SMILES Oc1ccc(cc1O)C(=O)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C8H7ClO3/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,10-11H,4H2
Peso formulazione 186.0084