Learn More
2-Chloro-1,3-benzothiazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Chloro-1,3-benzothiazole |
| CAS | 615-20-3 |
| Formula molecolare | C7H4ClNS |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 1-Chlorobenzothiazole, 2-Chlorobenzothiazole, 2-Chloro-1,3-benzothiazole, 2-Chlorobenzo[d]thiazole, NSC 8442 |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H4ClNS/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H |
| SMILES | Clc1nc2ccccc2s1 |
| IUPAC Name | 2-chloro-1,3-benzothiazole |
| Molecular Weight (g/mol) | 169.63 |
| Peso formulazione | 168.9753 |