Learn More
2-Chloro-1,3-bis(dimethylamino)trimethinium Hexafluorophosphate, Mikromol™
Codice prodotto. 30051350
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30051350 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30051350 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0965.030025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Chloro-1,3-bis(dimethylamino)trimethinium Hexafluorophosphate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-[2-Chloro-3-(dimethylamino)-2-propenylidene]-N-methyl-methanaminium Hexafluorophosphate
CAS 249561-98-6
Nomi componenti o analita N-[2-Chloro-3-(dimethylamino)-2-propenylidene]-N-methyl-methanaminium Hexafluorophosphate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H14 Cl N2 . F6 P
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Methanaminium, N-[2-chloro-3-(dimethylamino)-2-propen-1-ylidene]-N-methyl-, hexafluorophosphate(1-) (1:1), Methanaminium, N-[2-chloro-3-(dimethylamino)-2-propenylidene]-N-methyl-, hexafluorophosphate(1-) (9CI), Etoricoxib Related Compound C as Hexafluorophosphate
InChI Formula InChI=1S/C7H14ClN2.F6P/c1-9(2)5-7(8)6-10(3)4;1-7(2,3,4,5)6/h5-6H,1-4H3;/q+1;-1
SMILES CN(C)C=C(Cl)C=[N+](C)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F
IUPAC Name [2-chloro-3-(dimethylamino)prop-2-enylidene]-dimethylazanium;hexafluorophosphate
Molecular Weight (g/mol) 306.62
Quantità 25 mg
Peso formulazione 306.0487 g/mol