Learn More
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolidinium tetrafluoroborate, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11316435 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11316435 5 g 5g
11306435 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11316435 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 439460050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 153433-26-2
Formula molecolare C5H10BClF4N2
Molecular Weight (g/mol) 220.40
Numero MDL MFCD09039291
InChI Key UPLXKEIRISBKRM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo CIB
IUPAC Name 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium; tetrafluoroboranuide
SMILES F[B-](F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-chloro-1, 3-dimethylimidazolidinium tetrafluoroborate
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 58.0°C to 60.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 220.41
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystalline Powder or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-1,3-Dimethylimidazolidinium Tetrafluoroborate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.