Learn More
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride, 90%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229140
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
37091-73-9
C5H10Cl2N2
169.05
MFCD09039290
AEBBXVHGVADBHA-UHFFFAOYSA-M
2-chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride, unii-56ka2a1u1d, 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-1h-imidazol-3-ium chloride, dmc mi, 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydroimidazol-1-ium chloride, pubchem16443, 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-3h-imidazol-1-ium chloride, 1h-imidazolium, 2-chloro-4,5-dihydro-1,3-dimethyl-, chloride 1:1, 2-chloro-1,3-dimethylimidazolidin-2-ylium chloride
10176306
2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydroimidazol-1-ium;chloride
[Cl-].CN1CC[N+](C)=C1Cl
37091-73-9
C5H10Cl2N2
169.05
MFCD09039290
AEBBXVHGVADBHA-UHFFFAOYSA-M
2-chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride, unii-56ka2a1u1d, 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-1h-imidazol-3-ium chloride, dmc mi, 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydroimidazol-1-ium chloride, pubchem16443, 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-3h-imidazol-1-ium chloride, 1h-imidazolium, 2-chloro-4,5-dihydro-1,3-dimethyl-, chloride 1:1, 2-chloro-1,3-dimethylimidazolidin-2-ylium chloride
10176306
2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydroimidazol-1-ium;chloride
[Cl-].CN1CC[N+](C)=C1Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-chloro-1, 3-dimethylimidazolinium chloride
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 112°C to 121°C
Colore White
Analisi elementare 31.26 to 39.79% C, 14.58 to 18.56% N
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 g
Indice di Merck 15,3434
Peso formulazione 169.05
Percent Purity 90%
Forma fisica Crystalline Powder or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.