Learn More
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride, 90%
Codice prodotto. 11946271 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
11946271 100 g Bottiglia in vetro 100g
11926271 5 g Bottiglia in vetro 5g
11936271 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11946271 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 439521000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-05-2027
Add to basket
CAS: 37091-73-9 | C5H10Cl2N2 | 169.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 37091-73-9
Formula molecolare C5H10Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 169.05
Numero MDL MFCD09039290
InChI Key AEBBXVHGVADBHA-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 2-chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride, unii-56ka2a1u1d, 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-1h-imidazol-3-ium chloride, dmc mi, 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydroimidazol-1-ium chloride, pubchem16443, 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-3h-imidazol-1-ium chloride, 1h-imidazolium, 2-chloro-4,5-dihydro-1,3-dimethyl-, chloride 1:1, 2-chloro-1,3-dimethylimidazolidin-2-ylium chloride
PubChem CID 10176306
IUPAC Name 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydroimidazol-1-ium;chloride
SMILES [Cl-].CN1CC[N+](C)=C1Cl
Specifications
Materiale o nome chimico 2-chloro-1, 3-dimethylimidazolinium chloride
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 112°C to 121°C
Colore White
Analisi elementare 31.26 to 39.79% C, 14.58 to 18.56% N
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Indice di Merck 15,3434
Peso formulazione 169.05
Percent Purity 90%
Forma fisica Crystalline Powder or Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.