Learn More
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium Chloride (90%), TRC
Codice prodotto. 30368231
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30368231 10 g -
30358094 1 g -
30353067 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30368231 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC36569510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 37091-73-9
Formula molecolare C5H10Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 169.05
Sinonimo 2-Chloro-4,5-dihydro-1,3-dimethyl-1H-imidazolium Chloride, 2-Chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydroimidazolium Chloride
IUPAC Name 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydroimidazol-1-ium;chloride
SMILES [Cl-].CN1CC[N+](=C1Cl)C
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium Chloride
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C5H10ClN2.ClH/c1-7-3-4-8(2)5(7)6;/h3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Peso formulazione 168.0221